Documenti fondamentali
1.07209
Supelco
Perossido d′idrogeno al 30%
(Perhydrol) for analysis EMSURE ISO
Sinonimo/i:
Perossido di idrogeno, Peridrolo
Scegli un formato
250 ML
51,40 €
500 ML
67,40 €
1 L
114,00 €
2.5 L
224,00 €
51,40 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
51,40 €
500 ML
67,40 €
1 L
114,00 €
2.5 L
224,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
NACRES:
NA.21
51,40 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
reag. ISO
Livello qualitativo
Tensione di vapore
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-25.7 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il perossido di idrogeno al 30% (prodotto di grado EMSURE®) viene usato per analisi regolamentate e applicazioni di laboratorio particolarmente delicate. Assicura inoltre la massima qualità e un ventaglio di specifiche senza pari, per eliminare qualsiasi incertezza e fornire il controllo totale delle condizioni di test. I prodotti di grado EMSURE® rispettano tutte le normative internazionali e possono essere impiegati in svariate applicazioni.
Vantaggi nell′impiego di prodotti di grado EMSURE®:
  • Le specifiche più complete a livello mondiale
  • Fino a 70 parametri analizzati
  • Purezza eccezionale
  • Valori limite molto bassi
  • Maggiore accuratezza e controllo delle analisi
  • Ottimizzati per analisi particolarmente critiche e rigorose
  • Ideali per lo sviluppo di metodi
  • Nessuna interferenza o contaminazione dovuta a impurezze non note
Applicazioni
Il perossido di idrogeno al 30% (EMSURE®, ISO) può essere usato nell′analisi del mercurio in campioni di sangue utilizzando il sistema di iniezione in flusso FIMS 100 (flow injection mercury system) della Perkin Elmer. Può anche essere usato insieme all′acido solforico (soluzione piranha) per rimuovere contaminanti organici e inorganici dal substrato.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PERHYDROL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Carmen Sarcinelli et al.
Cancers, 12(3) (2020-03-04)
Endoplasmic reticulum (ER) stress generates reactive oxygen species (ROS) that induce apoptosis if left unabated. To limit oxidative insults, the ER stress PKR-like endoplasmic reticulum Kinase (PERK) has been reported to phosphorylate and activate nuclear factor erythroid 2-related factor 2
Protocolli
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Vedi tutto
Contenuto correlato
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. Is this w/w or w/v?
    1 risposta
    1. This product is a 30% w/w solution in water.