1.20596
ChromoCult® Chromogenic Cronobacter Isolation agar
pkg of 500 g, according to ISO 22964, for Cronobacter spp.
Sinonimo/i:
CCI agar
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 22964
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
ChromoCult®
Condizioni di stoccaggio
protect from light (both UV light and Sunlight)
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Cronobacter spp. (spp.)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Protocolli
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.