Vai a
1.16122
Agar triptone bile X-glucuronide Chromocult®
ChromoCult®, ISO 16649, granular, for Escherichia coli, pkg of 500 g
Sinonimo/i:
Agar TBX, terreno triptone bile glucuronide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A
783,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
ChromoCult®
Agency:
ISO 16649
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 36.6 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli
Application(s):
food and beverages
microbiology
783,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2026Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
ISO 16649
Quality Segment
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 36.6 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
31.6 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
L′agar triptone bile X-glucuronide Chromocult® è un terreno selettivo per il conteggio di Escherichia coli. La presenza dell'enzima β-D-glucuronidasi differenzia la maggior parte degli E.coli dagli altri coliformi. E. coli assorbe il substrato cromogenico 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucuronide (X-β-D-glucuronide) mentre l'enzima β-glucuronidasi scinde il legame tra il cromoforo 5-bromo-4-cloro-3-indolil e il β-D-glucuronide. Le colonie di E. coli che si formano assumono una colorazione da blu a verde-blu. La crescita di altra flora Gram-positiva è ampiamente inibita a causa della presenza di sali biliari e dell'elevata temperatura di incubazione, pari a 44°C. Alcuni E. coli (3-4 %) sono β-D-glucuronidasi negativi e formano colonie incolori (ad esempio la maggior parte degli E. coli dei ceppi O157) o non sono in grado di crescere a 44°C (ad esempio E. coli 0157:H7).
Application
L′agar triptone bile X-glucuronide Chromocult®è utilizzato per il conteggio, il rilevamento e l'identificazione di Escherichia coli β-glucuronidasi positivo da alimenti e mangimi, nonché da campioni ambientali nel settore della produzione alimentare e della manipolazione degli alimenti.
Analysis Note
Aspetto (trasparenza): trasparente
Aspetto (colore): da giallastro a giallastro-bruno
pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Test della promozione della crescita in accordo con l′attuale versione di DIN EN ISO 11133.
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli NCTC 13216 [WDCM00202]):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
Conta delle colonie (Escherichia coli NCTC 13216 [WDCM00202]):
Recupero su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]): ≥ 50%
Recupero su terreno di coltura di prova (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]): ≥ 50%
Recupero su terreno di coltura di prova (Escherichia coli NCTC 13216 [WDCM00202]): ≥ 50%
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 19433 [WDCM 00009]): inibizione totale
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 29212 [WDCM 00087]): inibizione totale
Crescita (Citrobacter freundii ATCC 43864 [WDCM 00006]): senza limitazioni
Crescita (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 [WDCM 00025]): senza limitazioni
Colonie (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]): da turchese a blu
Colonie (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]): da turchese a blu
Colonie (Escherichia coli NCTC 13216 [WDCM00202]): da turchese a blu
Colonie (Citrobacter freundii ATCC 43864 [WDCM 00006]): da bianco a verde-beige
Colonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 [WDCM 00025]): da bianco a verde-beige
Incubazione: 21 ± 3 ore a 44 ± 1 °C aerobica
Un recupero del 50% equivale a un fattore 0,5 di produttività.
I conteggi indicati delle colonie risultano dalla somma di una determinazione ripetuta tre volte.
Terreni di coltura di riferimento: Trittico agar di soia
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.463261.038541.03854
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
plate (ready-to-use)
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
suitability
Escherichia coli
suitability
Escherichia coli
suitability
selective and differential for Vibrio spp.
suitability
selective and differential for Vibrio spp.
agency
ISO 16649
agency
ISO 16649
agency
ISO 21872
agency
ISO 21872
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ReadyPlate
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3