1.09336
Silice
for liquid chromatography
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Scegli un formato
243,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
243,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChroPrep®
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
15-40 μm
Dimensione pori
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑800 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
- Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
- Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Confezionamento
Risultati analitici
Loss on drying (150 °C): 5.5 - 6.5 %
Specific surface area (according to BET): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
particle size (Malvern) (d10): 11.0 - 16.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 18.0 - 24.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 27.0 - 37.0 µm
Application test (2-Nitrotoluene): conforms
Pressure: ≤ 15.0 bar
Separation efficiency (2-Nitrotoluene): ≥ 8000
Leading: ≤ 7 %
Tailing: ≤ 11 %
Symmetry: 0.8 - 1.5
Capacity factor: ≥ 0.3
The specific surface is related to silica gel raw material.