Documenti fondamentali
1.09362
Millipore
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm)
for liquid chromatography
Scegli un formato
250 G
832,00 €
1 KG
3.004,00 €
832,00 €
Spedizione prevista il29 settembre 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
832,00 €
1 KG
3.004,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
832,00 €
Spedizione prevista il29 settembre 2025Dettagli
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChroPrep®
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
40-63 μm
Dimensione pori
10 nm mean pore size
Densità bulk
570 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
Caratteristiche e vantaggi
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Confezionamento
Plastic bottle
Risultati analitici
Application test: passes test
Pressure: ≤ 10 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 1500
particle size (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
particle size (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
particle size (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Note legali
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany