Documenti fondamentali
1.10165
SAFC
Acido cloridrico
1 M, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Scegli un formato
2.5 L
64,00 €
25 L
312,00 €
190 L
1.763,00 €
190 L
1.763,00 €
64,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
64,00 €
25 L
312,00 €
190 L
1.763,00 €
190 L
1.763,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Beilstein:
1098214
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
64,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Concentrazione
1 M
Residuo dopo evaporazione
≤100 ppm
Residuo alla calcinazione
≤80 ppm
pH
<1 (20 °C)
P. ebollizione
>100 °C (lit.)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
1.18 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chlorine and bromine (as Cl-): ≤1
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
sulfite (SO32-): ≤10 ppm
Cationi in tracce
As: ≤0.1 ppm (Arsenic)
Hg: ≤0.004 ppm (Mercury)
Pb: ≤0.5 ppm (Heavy metals)
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Filtered with 0.2 μm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.