Documenti fondamentali
900518
Sigma-Aldrich
Acido trifluoroacetico
anhydrous, ZerO2®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
TFA
Scegli un formato
4 X 2 ML
68,10 €
68,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 2 ML
68,10 €
About This Item
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
Beilstein:
742035
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
68,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
97.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Qualità
anhydrous
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−15.4 °C (lit.)
Densità
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)