Documenti fondamentali
8.08352
Sigma-Aldrich
Trietilammina
for synthesis
Sinonimo/i:
Trietilammina
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
204-469-4
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
90 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
72 hPa ( 20 °C)
Tensione di vapore
72 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
215 °C
Potenza
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.2-9.3 % (v/v)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
P. ebollizione
90 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-115 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Solubilità
133 g/L
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La trietilammina è un composto organico volatile utilizzato in diversi processi industriali, per esempio in reazioni di ossidazione, riduzione, eliminazione, sostituzione, addizione e deidroalogenazione.
Applicazioni
La trietilammina può essere impiegata come:
  • Catalizzatore in reazioni domino di apertura di anello/nuova ciclizzazione di 1,3-tiazolidindione, malononitrile e aldeidi aromatiche per la sintesi di diidrotiofeni polisostituiti.
  • Base per sintetizzare solfonammidi partendo da ammine primarie e agenti solfonanti
  • Solvente nella reazione di Suzuki-Heck a cascata catalizzata da palladio.
Risultati analitici
Tenore (GC, area%): ≥ 99,0 % (a/a)
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 0,726- 0,728
Acqua (K.F.): ≤ 0,20%
Identificazione (IR): conforme
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Trietilammina suitable for HPLC, LiChropur™, ≥99.5% (GC)
Supelco
81101
Trietilammina
Trietilammina for protein sequence analysis, ampule, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90338
Trietilammina
Trietilammina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1683559
Trietilammina
Protocolli
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.