Documenti fondamentali
1.07719
Millipore
Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm)
for column chromatography
Scegli un formato
250 G
529,00 €
1 KG
1.799,00 €
529,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
529,00 €
1 KG
1.799,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
529,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
63-200 μm
Dimensione pori
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Densità bulk
450‑550 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Caratteristiche e vantaggi
Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Confezionamento
Plastic bottle
Linkage
Replaces: 7719-1; 7719-3; 7719
Risultati analitici
Appearance: passes test
Carbon content (elemental analysis): 3.8 - 4.6 %
Particle Size (d10): 75 - 95 µm
Particle Size (d50): 125 - 150 µm
Particle Size (d90): 215 - 245 µm