1.07754
Gel di silice 60
extra pure for column chromatography 0.063 - 0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Sinonimo/i:
Silice, Biossido di silicio
Scegli un formato
248,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
248,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
63-200 μm
Dimensione pori
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑1430 kg/m3
applicazioni
plasma purification
plasma purification
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Elevata capacità di adsorbimento
- Inerzia chimica e atossicità elevate.
- Una protezione per sostanze sensibili all′umidità durante lo stoccaggio e il trasporto o per mantenere tali i solventi anidri
- Disponibilità come granulato in particelle di diverse dimensioni o in microsfere di diverse dimensioni.
Confezionamento
Risultati analitici
Cloruri (Cl): ≤ 0,008 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,003 %
Cd (cadmio): ≤ 0,0005 %
Cu (rame): ≤ 0,0005 %
Fe (ferro): ≤ 0,002 %
Pb (piombo): ≤ 0,0005 %
Zn (zinco): ≤ 0,0005 %
Dimensione delle particelle: 90% tra 0,063 e 0,200 mm
Perdita all′essiccamento (150 °C): ≤ 7,0%
Assorbimento UV (estratto di diclorometano): conforme
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1