Documenti
1.05715
Supelco
Lastre per TLC, gel di silice 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre di silicio per cromatografia su strato sottile
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 piastre in vetro da 20 x 20 cm
Linkage
Sostituzioni: 5715.-7; 5715
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (isoterma d'assorbimento dell'N₂): 0,74 - 0,84 L/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 9,7 - 11,7 µm
Spessore dello strato: 210 - 270 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 35 µm
Test cromatografici:
A) test cromatico
valori hRf
- bleu VIF organol, test cromatico, lipofilo: 11 - 25
- Ceres Black G, test cromatico, lipofilo: 34 - 48
- Ceres Violet brn, test cromatico, lipofilo: 52 - 67
Numero di separazione (test cromatico, lipofilo): ≥ 10,5
B) Test con steroidi
valori hRf
- Idrocortisone, test con steroidi: 25 - 37
- Reichstein S, test con steroidi: 37 - 49
- Metiltestosterone, test con steroidi: 42 - 54
Valore tipico determinato su una lastra condizionata
Eluente A) Toluene (umidità rel. 45%)
Eluente B) Acetato d'etile/toluene (95/+5 v/v; umidità rel. 20%)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.