320110
Acetone
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
13.2 %
Impurezze
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Used as solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
- Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC)
- Used as solvent in chemical molecules delivery systems in pharmaceutical and cosmetic industries
- Cleaning proposes
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Prodotti correlati
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.