Documenti fondamentali
1.05983
Supelco
D-mannitolo
for the determination of boric acid
Sinonimo/i:
Mannite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721898
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-711-8
NACRES:
SE.11
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
410 °C
Potenza
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
290-295 °C/4 hPa
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Solubilità
213 g/L
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Applicazioni
  • D-mannitol sensor based on molecularly imprinted polymer on electrode modified with reduced graphene oxide decorated with gold nanoparticles.: This study presents a mannitol sensor utilizing a molecularly imprinted polymer on a substrate modified with reduced graphene oxide and gold nanoparticles, emphasizing advances in analytical chemistry for precise detection of mannitol (Stradiotto et al., 2017).
  • Borate-polyol complexes in aqueous solution: determination of enthalpies by thermometric titrimetry.: Investigating the interactions between borate and polyols like mannitol, this research applies thermometric titrimetry to assess complex formation, providing key thermodynamic data relevant for analytical chemistry (Aruga, 1985).
Azioni biochim/fisiol
Un alcool dal sapore di zucchero dolce. Usato in test di inibizione del sapore dolce.
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 166 - 169
Suitability for boric acid determination: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
D-mannitolo BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-mannitolo
D-mannitolo ≥98% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
M1902
D-mannitolo
D-mannitolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1007
D-mannitolo
D-mannitolo meets EP, FCC, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M8429
D-mannitolo