Documenti
1.07758
Millipore
D-sorbitolo
extra pure, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
D-glucitolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721899
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
200-061-5
NACRES:
NA.74
Densità del vapore
<1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
420 °C
Potenza
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
2350 g/L
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
450 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 1.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
D-sorbitolo &#8805;98% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
S7547
D-sorbitolo
D-sorbitolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1006
D-sorbitolo
D-mannitolo suitable for microbiology
Millipore
1.05982
D-mannitolo
Maltitol &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8892
Maltitol
Potassio cloruro for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.04936
Potassio cloruro