Documenti fondamentali
Z699209
Trypticase Soy Broth (TSB) Double strength, Bottled Broth
Sinonimo/i:
agar and broth, media broth, trypticase soy
Scegli un formato
1 EA
70,60 €
70,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
70,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
70,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
bottle of 1 × 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Maine Mfg 10496708
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
TSB is a medium that will support the growth of a wide variety of microorganisms including aerobic, facultative, and anaerobic bacteria and fungi.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)