Documenti fondamentali
1.05206
Millipore
Creatinine
for biochemistry
Sinonimo/i:
Creatinine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
200-466-7
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
305 °C (decomposition)
Solubilità
90 g/L
Densità bulk
484 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for biochemistry
Applicazioni
Creatinine for biochemistry. CAS 60-27-5, pH 7.0 - 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)7 - 9Spec. Absorptivity A 1%/1cm (234 nm; 0.001 %; buffer pH 7.0)620 - 640Chloride (Cl)≤ 0.2 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Creatine (HPLC)≤ 0.2 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
554.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
290 °C