Vai a
1.06574
Sodio fosfato bibasico eptaidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, DAC, USP
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio eptaidrato, Sodio fosfato bibasico, Sodio fosfato bibasico eptaidrato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista il17 agosto 2026daMerck S.p.A
61,70 €
3 x 1 kg
Spedizione prevista il17 agosto 2026daMerck S.p.A
241,00 €
12 kg
Spedizione prevista il17 agosto 2026daMerck S.p.A
499,00 €
25 kg
Spedizione prevista il17 agosto 2026daMerck S.p.A
678,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2HPO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.07
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-448-7
MDL number:
61,70 €
Spedizione prevista il17 agosto 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
USP, DAC
Quality Segment
vapor density
4.9 (vs air)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
154 g/L
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
Il sodio fosfato bibasico eptaidrato è tipicamente utilizzato come componente del sistema dei tamponi fosfato per le purificazioni cromatografiche downstream di biomolecole o per le forme liquide finali.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.370921.47574431478
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
application(s)
-
agency
DAC, USP
agency
DAC, USP
agency
DAC, USP
agency
-
form
solid
form
solid
form
granular
form
solid
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
solubility
154 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodio fosfato bibasico eptaidrato
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..