Documenti fondamentali
1.02780
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
very fine crystals EMPLURA®
Sinonimo/i:
Copper(II) sulfate pentahydrate
Scegli un formato
5 KG
328,00 €
50 KG
3.040,00 €
328,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 KG
328,00 €
50 KG
3.040,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-847-6
NACRES:
NA.21
328,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥98.0% (iodometric)
Stato
solid
Potenza
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
147 °C
Solubilità
317 g/L
Densità
2.284 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤0.5%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
very fine crystals EMPLURA®
Risultati analitici
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Fe (Iron)≤ 0.5 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can we autoclave the solution of Copper II sulfate, for experiments requiring sterile solutions??
    1 risposta
    1. Autoclaving Copper(II) sulfate solution is not advisable for sterilization. The high temperatures and pressures can cause the decomposition of Copper(II) sulfate, potentially releasing harmful fumes and altering the solution's chemical composition. Instead, consider using alternative sterilization methods, such as filtration or chemical sterilization, that do not involve high temperatures.