Documenti fondamentali
1548190
USP
Potassio cloruro
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
1 G
396,00 €
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
396,00 €
About This Item
Formula condensata:
KCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
potassium chloride
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Può essere usato per la preparazione del tampone fosfato salino e per l′estrazione e la solubilizzazione delle proteine.
Potassium chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Potassium Chloride Extended-Release Capsules
  • Potassium Chloride Extended-Release Capsules
  • Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Sodio cloruro Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1321
Sodio cloruro
Cloruro di magnesio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374248
Cloruro di magnesio
Potassio cloruro for analysis EMSURE®
Supelco
1.04936
Potassio cloruro