Documenti fondamentali
1.04738
SAFC
Invertin MERCK
humectant for confectionery E 1103
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Humectants for confectionery
Scegli un formato
2.5 L
172,00 €
20 L
937,00 €
172,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
172,00 €
20 L
937,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Numero E:
E1103
Numero indice EU:
232-615-7
172,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
pH
5.2-5.6 (20 °C in H2O)
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Invertin MERCK humectant for confectionery E 1103 is used as a food additive.
Note legali
INVERTIN MERCK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3