1.05995
(-)-Mentolo
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
(-)-Mentolo, 2-isopropil-5-metilcicloesanolo
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Potenza
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
216 °C/1013 hPa
Punto di fusione
41-44 °C
Temp. transizione
flash point 101 °C
Solubilità
490 mg/L
Densità
0.890 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup