19-123-M
Staurosporine
Staurosporine Streptomyces is a potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive and broad spectrum inhibitor of protein kinases.
Sinonimo/i:
PKC inhibitor, protein kinase C inhibitor
Scegli un formato
399,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
399,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3