1.04219
Guanidina
for biochemistry
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Potenza
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Densità bulk
550‑620 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Agent for reversible denaturation of proteins. Special grade with low optical density for use in procedures where spectrometry is involved.
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (100 g/l, water): 5.5 - 6.5
Melting point: 183 - 188 °C
Absorbance A (235 nm; 50 %; 1 cm; water): ≤ 0,2
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1