Documenti
PHG0006
SAFC
Guanidina
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Formula condensata:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.53
Beilstein:
3591990
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impurezze
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Dnase and RNase; tested
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio.
Applicazioni
Forte agente caotropico utile per la denaturazione e il successivo ripiegamento delle proteine. Questo forte denaturante può portare in soluzione proteine insolubili o denaturate come corpi di inclusione. Questo può essere usato come il primo stadio del ripiegamento di proteine o enzimi nella loro forma attiva. Possono essere necessari anche urea e ditiotreitolo (DTT).
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Fackson Mwale et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2942-2949 (2014-05-03)
Link N is a naturally occurring peptide that can stimulate proteoglycan synthesis in intervertebral disc (IVD) cells. IVD repair can also potentially be enhanced by mesenchymal stem cell (MSC) supplementation to maximize extracellular matrix (ECM) production. In a previous study
Kym Lowry et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004191-e1004191 (2014-06-20)
Recombination in enteroviruses provides an evolutionary mechanism for acquiring extensive regions of novel sequence, is suggested to have a role in genotype diversity and is known to have been key to the emergence of novel neuropathogenic variants of poliovirus. Despite
Allan Joaquim Lamontanara et al.
Nature communications, 5, 5470-5470 (2014-11-18)
The activity of protein kinases is regulated by multiple molecular mechanisms, and their disruption is a common driver of oncogenesis. A central and almost universal control element of protein kinase activity is the activation loop that utilizes both conformation and
Stefan J Kempf et al.
PloS one, 9(10), e110464-e110464 (2014-10-21)
Patients suffering from brain malignancies are treated with high-dose ionising radiation. However, this may lead to severe learning and memory impairment. Preventive treatments to minimise these side effects have not been possible due to the lack of knowledge of the
Marek Pruszynski et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(4), 650-656 (2014-03-01)
Nanobodies are approximately 15-kDa proteins based on the smallest functional fragments of naturally occurring heavy chain-only antibodies and represent an attractive platform for the development of molecularly targeted agents for cancer diagnosis and therapy. Because the human epidermal growth factor