Documenti fondamentali
1.01383
Sigma-Aldrich
Soluzione eosina-blu di metilene di Wright
for microscopy
Scegli un formato
100 ML
32,90 €
500 ML
54,40 €
1013830503
115,00 €
2.5 L
164,00 €
20 EA
978,00 €
25 L
1.650,00 €
180 L
16.300,00 €
32,90 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
32,90 €
500 ML
54,40 €
1013830503
115,00 €
2.5 L
164,00 €
20 EA
978,00 €
25 L
1.650,00 €
180 L
16.300,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.05
32,90 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C (Methanol)
Limite di esplosione
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7-8 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C (Methanol)
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
′ Analogamente all′eosina- blu di metilene di Wright e all′eosina e blu di metilene di Leishman, viene utilizzata per la colorazione di strisci di sangue e midollo osseo e per quella di campioni citologici clinici.
La soluzione eosina-blu di metilene di Wright è un prodotto IVD/CE; 500 mL sono sufficienti per colorare fino a 1000 vetrini di celle Hellendahl. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet
Risultati analitici
Idoneità per microscopia (striscio di sangue): conforme al test
Eritrociti: da rosa a brunastro
Nuclei: blu-viola
Granuli eosinofili: da rosso a rosso-bruno
Granuli neutrofili: viola chiaro
Citoplasma dei linfociti: blu
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup - Methanol
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup - Methanol
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Approfondite la vostra conoscenza della disciplina che si occupa dello studio clinico del sangue, degli organi emopoietici e delle malattie del sangue, compreso il loro trattamento e la prevenzione, e le colorazioni e i coloranti utilizzati per le analisi ematologiche.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.