50950
Guanidina
≥98%
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder or crystals
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry. )
Colore
colorless to white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Descrizione generale
A concentrazioni più diluite, la guanidina cloridrato possiede la peculiare proprietà di promuovere il ripiegamento delle proteine denaturate, rendendosi quindi utile negli studi sulla rinaturazione delle proteine. Nel caso dell′estrazione di RNA, agisce come denaturante forte, disgregando le strutture cellulari e conservando l′integrità dell′RNA estratto per inattivazione degli enzimi che potrebbero pregiudicare i filamenti di RNA. Nel complesso, le proprietà denaturanti e rinaturanti della guanidina cloridrato ne fanno un reagente fondamentale per svariate applicazioni di biologia cellulare, tra cui la purificazione di proteine, l′isolamento di acidi nucleici e gli studi di ripiegamento delle proteine′
Applicazioni
- per la lisi di tessuto cerebrale omogeneizzato
- nella preparazione di un tampone di incubazione necessario a ridurre al minimo il binding non specifico con la resina di affinità nel corso di una sequenza sperimentale di binding, purificazione, propionilazione e digestione su microsfere di Ni-sepharose (on-bead digestion) di proteine
- nella preparazione di tamponi di estrazione per l′estrazione di proteine solubili da tessuti umani
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves