Documenti
8.20613
Sigma-Aldrich
Guanidinium thiocyanate
for synthesis
Sinonimo/i:
Guanidinium thiocyanate
About This Item
Formula condensata:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-812-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
118 °C
Solubilità
1420 g/L
Densità
1.29 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
630 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Camphene 95%
Sigma-Aldrich
456055
Camphene
Fenolo EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00201
Fenolo
Guanidina ≥98%
Sigma-Aldrich
50950
Guanidina
Guanidina for molecular biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
G3272
Guanidina