Vai a
50937
Guanidina
BioUltra, ~8 M in H2O
Sinonimo/i:
Aminoformammidina, Cloruro di guanidinio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
318,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CH5N3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
318,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
~8 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
refractive index
n20/D 1.465
pH
4.5-7.5 (25 °C)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.040, λ: 280 nm Amax: 0.025
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
Cl.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Il cloruro di guanidinio è stato utilizzato come tampone di fissazione nell′estrazione del DNA per l′analisi genomica.
Biochem/physiol Actions
Il cloridrato di guanidina (o cloruro di guanidinio) è un agente caotropico di buona efficacia che viene usato diffusamente nell′isolamento dell′RNA, nella denaturazione di proteine globulari e negli studi di refolding delle proteine. È adatto come tampone del campione per l′eluizione veloce ed efficace dei complessi multiproteici sottoposti a purificazione per affinità e per il successivo passaggio di digestione delle proteine.[1] Il cloruro di guanidinio non è la scelta adatta negli esperimenti di proteomica perché interferisce con l′attività della tripsina già a basse concentrazioni molari e per la sua tendenza a precipitare allorché si combina con il sodio dodecil solfato (SDS).[1] Il cloruro di guanidinio può essere usato l′estrazione di proteine da tessuti ricchi di matrice extracellulare (ECM), come il tessuto osseo, quello cartilagineo, i legamenti o i tendini.[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
50933RDD001G3272
Guanidina BioUltra, ~8 M in H2O
Sigma-Aldrich
50937
Guanidina
Guanidina BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
50933
Guanidina
Guanidina anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sigma-Aldrich
RDD001
Guanidina
Guanidina Molecular Biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
G3272
Guanidina
concentration
~8 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
Redi-Dri
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
form
liquid
form
powder or crystals
form
-
form
crystalline powder
pH
4.5-7.5 (25 °C)
pH
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)