1.04114
ß-Glucuronidase/aryl sulfatase
(from Helix pomatia) stabilized aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1
Sinonimo/i:
Aryl sulfatase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Helix pomatia
Livello qualitativo
Stato
liquid
Densità
1.1 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- to study the existence of gluco- or sulphoconjugated analytes in pig plasma samples
- to hydrolyze corticosteroid conjugates
- as a component of the sodium-acetate buffer for hydrolysis of Parus major fecal extracts
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Arylsulfatase (4-Nitrophenylsulfate potassiumsalt; pH 6.2; 38.0 °C): about 60 U/ml
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3