Documenti fondamentali
SAE0213
Sigma-Aldrich
Arylsulfatase, Enhanced, Recombinant
From P. aeruginosa for Steroid Sulfate Hydrolysis
Scegli un formato
5 KU
49,20 €
10 KU
88,40 €
50 KU
364,00 €
49,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 KU
49,20 €
10 KU
88,40 €
50 KU
364,00 €
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
EC 3.1.6.1
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.77
49,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥100 units/mg protein
PM
60 kDa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Enhanced arylsulfatase is a recombinantly expressed form of the arylsulfatase found in Pseudomonas arigenosa, with introduced mutations for more efficient catalysis of steroidal sulfate esters. It is useful for sample preparation of urine metabolites (sulfated drug and endogenous conjugates) before analysis by HPLC and/or Mass Spec. It will hydrolyze sulfoconjugates to improve retention time and consolidate parent analyte peaks on HPLC.
Applicazioni
Useful for endogenous and xenobiotic and drug metabolite analysis.
Azioni biochim/fisiol
(Aryl)sulfatases are used by the body for the catabolism of sulfated compounds, which play a crucial role in a number of physiological processes. Some examples include sulfated glucosaminoglycans like heparin, hyaluronan and chondroitin. This particular arylsulfatase is derived from microbial source and is used as a tool for processing sulfated metabolites, rather than for its physiological purpose.
Stato fisico
Supplied as buffered solution containing 20 mM Hepes pH7.8, 150 mM NaCl, 10% v/v Glycerol and 0.5 mM CaCl2.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)