Documenti
1.03753
Millipore
Estratto di lievito
medium granules, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Estratto di lievito in granuli
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
232-387-9
NACRES:
NA.74
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Forma fisica
medium granules
Temp. autoaccensione
>200 °C
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
410 g/L
Densità
0.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
490 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
L'estratto di lievito in granuli si ottiene a partire da ceppi selezionati di Saccharomyces cerevisiae. È fabbricato in condizioni controllate per preservare il suo contenuto vitaminico e altre sostanze nutritive, come peptidi, amminoacidi liberi, acidi nucleici, minerali, oligoelementi e composti del fosforo. Essendo ricco di vitamine, spesso si usa per integrare questi fattori nei terreni per colture alla concentrazione dello 0,3-0,5%. L'estratto di lievito rappresenta una fonte completa di sostanze nutritive per i microorganismi ed è particolarmente utile per coltivare i batteri esigenti che richiedono nutrienti specifici o fattori di crescita integrativi. Può essere usato singolarmente oppure combinato con altre fonti di nutrienti, come peptoni o sali.
Applicazioni
L'estratto di lievito è comunemente aggiunto come ingrediente in molti terreni per colture microbiche per la crescita e l'identificazione di batteri, lieviti e muffe presenti in svariati tipi di campioni in ambito farmaceutico e ambientale e nell'industria alimentare e delle bevande.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni in granuli comportano:
  • maggior sicurezza - la riduzione significativa dell'inalazione di sostanze tossiche e di allergeni comporta il minor sviluppo di reazioni allergiche; meno contaminazioni degli strumenti di lavoro e dell'ambiente;
  • accuratezza - nessuna separazione dei componenti né formazione di aggregati, anche in ambienti caldi o umidi, a garanzia dell'uniformità del prodotto e di maggiore accuratezza dei risultati;
  • rapidità - dissoluzione rapida e uniforme in acqua;
  • facilità - grazie alle migliori proprietà di scorrimento, la manipolazione e la pesatura sono più facili. Il terreno non rimane attaccato alla fiasca o al contenitore;
  • affidabilità - la distribuzione omogenea degli ingredienti garantisce l'elevata riproducibilità anche quando la quantità usata è ridotta.
Linkage
Sostituisce: 1,03753
Risultati analitici
Aspetto (colore)brunastro-gialloAspetto (descrizione)granuliIdentificazioneconformepH (2<%; acqua)5,5 - 7,2N (Azoto) (calcolato sulla sostanza secca)≥ 10,5%Ceneri solfatate (600 °C)≤ 17,0%Metalli pesanti (come Pb)≤ 0,005%Perdita all′essiccamento (50 °C; ≤ 5,0%Ca (calcio)≤ 0,05%Mg (magnesio)≤ 0,10%Cloruri (Cl) (come NaCl)≤ 5,0%Composti del fosforo (come P)≤ 2,5%Idoneità per microbiologiaconforme
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1