1.00997
1-Propanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
1-Propanol, n-Propyl alcohol, Propan-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
19 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
360 °C
Limite di esplosione
2.1-19.2 % (v/v)
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0004 meq/g Acidity
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Ethanol (GC)
≤0.01% Methanol (GC)
≤0.03% Aldehydes and ketones (as C3H6O)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. eboll.
96.5-98 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-127 °C
Temp. transizione
flash point 15 °C
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry.: In this paper water is used to wash the Natural aquarium silica sand and also to prepare the model for the removal of microplastics. (Li et al., 2023).
Risultati analitici
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Acidity: ≤ 0.0004 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.802 - 0.806
Boiling point: about 97,2°C
Boiling range (96-99 °C): ≥ 95 % (v/v)
Acetone (GC): ≤ 0.01 %
Ethanol (GC): ≤ 0.01 %
Methanol (GC): ≤ 0.01 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.05 %
Aldehydes and ketones (as C₃H₆O): ≤ 0.03 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.05 %
ACS, Ph Eur-reagent
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup