Documenti
1.01900
Supelco
Dimetil solfossido
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
506008
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-664-3
NACRES:
NA.03
agenzia
according to Ph. Eur.
according to USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Potenza
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
tecniche
GC-HS: suitable
Impurezze
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤3.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 87 °C
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
I solventi SupraSolv per gascromatografia dello spazio di testa sono sviluppati in particolare per l'analisi di solventi
residui in sostanze farmaceutiche, eccipienti e prodotti farmaceutici secondo ICH, Ph Eur e USP. I solventi per spazio di testa SupraSolv sono testati per tutti i
solventi residui definiti dall'ICH.
Avvertenza
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Specifiche
Concentrazione di saturazione in aria: 8,0 g/m3 (20 °C)
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,8%
Identità (IR): test superato
Residuo all′evaporazione: ≤ 3,0 mg/L
Acqua: ≤ 0,05 %
Colore: ≤ 10 Hazen
GC/HS (Ogni solvente residuo di classe 1 secondo ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (Ogni solvente residuo di classe 2 secondo ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Ogni solvente residuo di classe 3 secondo ICH): ≤ 50 µg/g
Adatto come solvente per l′analisi dei solventi residui di classe ICH 1, 2 e 3 conforme a Ph Eur e USP.
L′acido formico, l′acido acetico, la dimetilacetammide e il cumene non vengono rilevati.
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Contenuto correlato
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.