W387520
Dimetil solfossido
≥99%, FG
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.859
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.10 g/mL (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; garlic; mushroom; oily; cheesy
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Dimethyl Sulfoxide (DMSO) as a Potential Source of Interference in Research Related to Sulfur Metabolism-A Preliminary Study.: This study investigates the potential interference of DMSO in sulfur metabolism research, highlighting its impact on experimental outcomes. (Kaczor-Kamińska et al., 2024).
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?