Documenti fondamentali
1.00640
Millipore
Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (19:1)
for electrophoresis
Sinonimo/i:
40% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41105323
Livello qualitativo
Densità
1.03 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
Appearance of solution (color): almost colourless
Appearance of solution (clearness): almost clear
Assay of N,N′-methylene-bisacrylamide (HPLC): 4.8 - 5.2 %
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.002 %
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)