Documenti fondamentali
07-981
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Cbx7
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
chromobox homolog 7, chromobox protein homolog 7
Scegli un formato
100 μG
534,00 €
534,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
534,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
534,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBX7(23492)
Descrizione generale
L′omologo della proteina Chromobox 7 (Cbx7) è un membro della famiglia di proteine Chromobox di mammifero. Essendo parte del complesso di repressione Polycomb 1 (PRC1), Cbx7 interviene nel mantenimento delle cellule epiteliali in coltura e nel prolungamento della loro vita ed è stato dimostrato funzionare indipendentemente da BMI-1 nella repressione del gene INK4a/ARF, un locus oncosoppressore noto. Cbx7 è inoltre in grado di regolare la durata delle vita cellulare mantenendo la repressione sull′inibitore CDKN2A. Alcuni studi hanno dimostrato che Cbx7 è sovraregolato nel linfoma follicolare, suggerendone il potenziale di oncogene umano.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina Cbx7 a livello del C-terminale.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Proteina ricombinante marcata con tag GST e corrispondente alla regione C-terminale di Cbx7 di topo.
Applicazioni
Analisi mediante Western blotting (Snap i.d.) : un lotto rappresentativo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rilevare Cbx7 in 10 µg di lisati di cellule staminali embrionali umane e murine.
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IP.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anti-Cbx7 è un anticorpo policlonale di coniglio per la rivelazione dell′omologo della proteina Chromobox 7 (Cbx7) ed è stato convalidato per l′uso nelle analisi di WB & IP.
Sottocategoria di ricerca
Biologia della cromatina
Qualità
Valutata mediante Western blot in lisato di cellule staminali embrionali di topo.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,25 µg/mL ha permesso di rivelare Cbx7 in 10 µg di lisato di cellule staminali embrionali di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 21 kDa. In alcuni lisati si può osservare una banda aspecifica a circa 44 kDa.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule staminali embrionali di topo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Elizabeth S Jaensch et al.
Molecular cell, 81(22), 4677-4691 (2021-10-13)
The CBX family of proteins is central to proper mammalian development via key roles in Polycomb-mediated maintenance of repression. CBX proteins in differentiated lineages have chromatin compaction and phase separation activities that might contribute to maintaining repressed chromatin. The predominant
Junghyun L Suh et al.
Cell chemical biology, 29(4), 555-571 (2021-10-30)
Canonical targeting of Polycomb repressive complex 1 (PRC1) to repress developmental genes is mediated by cell-type-specific, paralogous chromobox (CBX) proteins (CBX2, 4, 6, 7, and 8). Based on their central role in silencing and their dysregulation associated with human disease
Eleanor Glancy et al.
Molecular cell, 83(9), 1393-1411 (2023-04-09)
Polycomb repressive complex 2 (PRC2) mediates H3K27me3 deposition, which is thought to recruit canonical PRC1 (cPRC1) via chromodomain-containing CBX proteins to promote stable repression of developmental genes. PRC2 forms two major subcomplexes, PRC2.1 and PRC2.2, but their specific roles remain
Nadezda A Fursova et al.
Molecular cell, 74(5), 1020-1036 (2019-04-29)
The Polycomb system modifies chromatin and plays an essential role in repressing gene expression to control normal mammalian development. However, the components and mechanisms that define how Polycomb protein complexes achieve this remain enigmatic. Here, we use combinatorial genetic perturbation
Jin He et al.
Nature cell biology, 15(4), 373-384 (2013-03-19)
Polycomb group (PcG) proteins play important roles in repressing lineage-specific genes and maintaining the undifferentiated state of mouse embryonic stem cells (mESCs). However, how PcG proteins are recruited to their target genes is largely unknown. Here, we show that the