M3148
2-mercaptoetanolo
for molecular biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Sinonimo/i:
β-mercaptoetanolo, 2-idrossietilmercaptano, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Densità del vapore
2.69 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
99% (GC/titration)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
18 %
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
14.3 M (pure liquid)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
P. eboll.
157 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 1 mL/mL
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Attività estranea
DNase, RNase, protease, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
β-mercaptoethanol or 2-mercaptoethanol has been used:
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI)-1640 medium to culture DT40 cells (chicken B cell line)
- to lyse NuLi-1 (Normal Lung, University of Iowa-1) cells
- to trypsinize mouse embryonic stem cells
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Heart
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocollo del saggio di proliferazione e vitalità cellulare e citotossicità con MTT. Istruzioni per la preparazione dei reagenti per il saggio con MTT con esempi di applicazione.
Perform colorimetric assays for nonradioactive quantification of cellular proliferation, viability, and cytotoxicity for adherent or suspension cells cultured in 96-well microplates.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.