1.00563
Acido ortofosforico
85%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido fosforico, Acido ortofosforico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
Concentrazione
85%
tecniche
API processing | salt formation: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
P. eboll.
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash