03-34-0051
Calpeptin
A cell-permeable calpain inhibitor (ID₅₀ = 52 nM for calpain-1; ID₅₀ = 34 nM for calpain-2; ID₅₀ = 138 nM for papain).
Sinonimo/i:
Calpeptin, Benzyloxycarbonylleucyl-norleucinal
Scegli un formato
145,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
145,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C20H30N2O4/c1-4-5-11-17(13-23)21-19(24)18(12-15(2)3)22-20(25)26-14-16-9-7-6-8-10-16/h6-10,13,15,17-18H,4-5,11-12,14H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-,18-/m0/s1
PGGUOGKHUUUWAF-ROUUACIJSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Nota sulla preparazione
Altre note
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry27, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Shiba, E., et al. 1996. Anticancer Res. 16, 773.
Pinter, M., et al. 1994. Neurosci. Lett. 170, 91.
Saito, K., and Nixon, R.A. 1993. Neurochem. Res. 18, 231.
Tsujinaka, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.153, 1201.
WGK 3
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.