Vai a
C8999
Calpeptin
≥98% (HPLC), calpain inhibitor, powder
Sinonimo/i:
N-Benzyloxycarbonyl-L-leucylnorieucinal, Z-Leu-Nle-CHO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
422,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Calpeptin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C20H30N2O4/c1-4-5-11-17(13-23)21-19(24)18(12-15(2)3)22-20(25)26-14-16-9-7-6-8-10-16/h6-10,13,15,17-18H,4-5,11-12,14H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
PGGUOGKHUUUWAF-ROUUACIJSA-N
General description
Calpeptin (Z-Leu-nLeu-H) is a cell permeable, peptide aldehyde inhibitor. It is more sensitive to calpain I compared to other inhibitors, such as Z-Leu-Met-H and leupeptin. Calpeptin stimulates neurite elongation in differentiating pheochromocytoma (PC12) cells. Calpeptin decreases microgliosis, astrogliosis, axonal damage and neuron and oligodendrocyte death in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) spinal cord. Therefore, it can be considered as a potent therapeutic for treating EAE and multiple sclerosis (MS).
Application
Calpeptin has been used as a calpain inhibitor.[1]
Biochem/physiol Actions
Calpeptin is a calpain inhibitor and rho kinase activator.
Calpeptin is a rho kinase activator and an inhibitor of calpains, a family of calcium-dependent cysteine proteases involved in apoptosis, long-term potentiation in neurons, and cell cycle progression.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1108609000103-34-0051219381
Calpeptin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C8999
Calpeptin
Calpeptin A cell-permeable calpain inhibitor (ID50 = 52 nM for calpain-1; ID50 = 34 nM for calpain-2; ID50 = 138 nM for papain).
Sigma-Aldrich
03-34-0051
Calpeptin
assay
≥98% (HPLC)
assay
98% (chromatographically homogeneous)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMF: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calpeptin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)