Documenti fondamentali
Z615544
Julabo® bath covers
Lift-up Makrolon cover to fit TW20
Scegli un formato
1 EA
273,00 €
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
273,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970288
Lungh. × Largh. × Alt.
35 cm × 51 cm × 16 cm
Descrizione generale
Lift-up Makrolon batch cover W 51cm x L35 cm x H 16cm, use to preventnt liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination. For use with Julabo eater bath models SW22, SW23.
Caratteristiche e vantaggi
  • can be used up to +80°C
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)