T-094
Tetraidrocannabivarina (THCV)
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Shoot®/Snap-N-Spike®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
L′acido cannabigerolico (THCV) è uno dei principali cannabinoidi e appartiene alla classe dei composti terpenofenolici C21. La tetraidrocannabivarina (THCV) è un cannabinoide presente nella cannabis la cui efficacia nella cura del diabete e nel controllo del peso corporeo è stata oggetto di pubblicazione.
Applicazioni
- Analisi multipla di 11 cannabinoidi nella biomassa e negli estratti di varietà di cannabis differenti mediante HPLC-UV, seguendo le linee guida tripartite per la validazione delle procedure analitiche della Conferenza Internazionale per l′Armonizzazione (ICH)
- Estrazione di nove cannabinoidi da campioni di alimenti e bevande contenenti tra i propri ingredienti semi, olio o farina di canapa, seguita dalla loro analisi mediante mediante cromatografia liquida-ionizzazione elettrospray-QTrap-spettrometria di massa tandem LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS
- Analisi simultanea di cinque dei principali cannabinoidi e dei loro metaboliti in campioni di urina e di plasma umani mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni combinata con spettrometria di massa tandem (HPLC-MS/MS)
- Analisi mediante gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) di dieci tra i principali cannabinoidi da infiorescenze di canapa successivi alla loro derivatizzazione per sililazione ed esterificazione
- Sviluppo e validazione di un metodo di cromatografia liquida a prestazioni ultra-elevate (UHPLC) combinato con rivelatori a serie di fotodiodi o a rivelazione mediante spettrometria di massa per la determinazione di 11 cannabinoidi in campioni di Cannabis Sativa
- Determinazione quantitativa di sette cannabinoidi in 70 diversi prodotti farmaceutici a base di olio mediante cromatografia liquida (LC) e rivelazione mediante spettrometria di massa tandem (MS/MS)
Caratteristiche e vantaggi
- Caratterizzato in modo esauriente da strutture accreditate ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Accompagnato da un certificato di analisi (CoA) completo che riporta i dati sulla stabilità, l′omogeneità, l′accuratezza della concentrazione, le incertezze di misura e la tracciabilità
- Sottoposto a rigorose analisi mediante studi di stabilità in tempo reale per garantire accuratezza e determinare la vita di scaffale
- Preparato gravimetricamente utilizzando bilance di precisione qualificate per un′incertezza di misura minima
- Sigillato alla fiamma in fiale sotto atmosfera inerte di argon per una vita di scaffale di lungo termine
- Proposto in un formato pratico, esente DEA, per migliorare l′efficienza del laboratorio
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Protocolli
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.