T-011
(−)-Δ9-THC-D3 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC([2H])([2H])[2H])C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/i1D3
CYQFCXCEBYINGO-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
The Certified Reference Material (CRM) in solution can also be used as follows:
- Development of an automated sample preparation method based on solid phase extraction (SPE) to determine ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) and its three primary metabolites in a variety of matrices, such as serum, saliva, and urine using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
- Comparative analysis of two methods based on ultra high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) method and solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (SPME-GC/MS) to measure cannabinoids in oral fluid samples of small volumes
- As an internal standard in high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) based quantitative assay of 11 cannabinoids and their metabolites in human urine and plasma samples
Caratteristiche e vantaggi
- Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
- Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)