If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 35,30 € |
Informazioni su questo articolo
35,30 €
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC)C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3
InChI key
CYQFCXCEBYINGO-UHFFFAOYSA-N
General description
Il (−)-trans-Δ9-THC è uno dei quattro isomeri del fitocannabinoide tetraidrocannabinolo (THC), componente psicoattivo principale della cannabis.
Features and Benefits
- Caratterizzato in modo esauriente da strutture accreditate ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Accompagnato da un certificato di analisi (CoA) completo che riporta i dati sulla stabilità, l′omogeneità, l′accuratezza della concentrazione, le incertezze di misura e la tracciabilità
- Sottoposto a rigorose analisi mediante studi di stabilità in tempo reale per garantire accuratezza e determinare la vita di scaffale
- Preparato gravimetricamente utilizzando bilance di precisione qualificate per un′incertezza di misura minima
- Sigillato alla fiamma in fiale sotto atmosfera inerte di argon per una vita di scaffale di lungo termine
- Proposto in un formato pratico, esente DEA, per migliorare l′efficienza del laboratorio
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-trans-Δ9-THC
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf