Vai a
C-142
Acido cannabigerolico
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
CBGA
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
InChI key
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
General description
Questa soluzione di spiking certificata (Certified Spiking Solution®) è adatta ai metodi di analisi del CBGA mediante GC/MS, LC/MS o HPLC per applicazioni nell′analisi della potenza o nella caratterizzazione delle impurezze della cannabis, nella ricerca farmaceutica e nell'analisi forense. I materiali di riferimento certificati (CRM) in soluzione Cerilliant appartenenti alla classe dei cannabinoidi sono forniti in forma di pratica soluzione quantitativa, esente DEA negli USA e con numeri TK per i clienti canadesi.
L′acido cannabigerolico (CBGA) è uno dei principali cannabinoidi e appartiene alla classe dei composti terpenofenolici C21. L′acido cannabigerolico (CBGA), un cannabinoide non psicoattivo, è il precursore dei cannabinoidi THCA, CBDA e CBCA nella cannabis. Studi pubblicati hanno dimostrato l′efficacia dell′acido cannabigerolico nel trattamento del cancro e della schizofrenia.
Application
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) in soluzione può essere utilizzato anche per i seguenti scopi:
  • Analisi multipla di 11 cannabinoidi nella biomassa e negli estratti di varietà di cannabis differenti mediante HPLC-UV, seguendo le linee guida tripartite per la validazione delle procedure analitiche della Conferenza Internazionale per l′Armonizzazione (ICH)
  • Quantificazione dei cannabinoidi in campioni di pianta della cannabis mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) con rivelatore a serie di diodi (DAD)
  • Determinazione di 8 cannabinoidi in campioni di canapa mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni a fase inversa (RP-HPLC) abbinata a un rivelatore UV
  • Estrazione di 9 cannabinoidi da campioni di cibo e di bevande contenenti semi, olio o farina di canapa come ingredienti sottoposti poi ad analisi mediante cromatografia liquida-ionizzazione elettrospray-QTrap-spettrometria di massa tandem LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS
  • Analisi mediante gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) di dieci tra i principali cannabinoidi da infiorescenze di canapa successivi alla loro derivatizzazione per sililazione ed esterificazione
  • Determinazione mediante cromatografia liquida (LC) abbinata a rivelazione mediante spettrometria di massa tandem (MS/MS) dei principali cannabinoidi in 13 campioni di olio di semi di canapa presenti in commercio
Features and Benefits
  • Caratterizzato in modo esauriente da strutture accreditate ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Accompagnato da un certificato di analisi (CoA) completo che riporta i dati sulla stabilità, l′omogeneità, l′accuratezza della concentrazione, le incertezze di misura e la tracciabilità
  • Sottoposto a rigorose analisi mediante studi di stabilità in tempo reale per garantire accuratezza e determinare la vita di scaffale
  • Preparato gravimetricamente utilizzando bilance di precisione qualificate per garantire un′incertezza di misura minima
  • Sigillato alla fiamma in fiale sotto atmosfera inerte di argon per una vita di scaffale di lungo termine
  • Proposto in un formato pratico, esente DEA, per migliorare l′efficienza del laboratorio
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C-226C-153C-264
Acido cannabigerolico 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
C-142
Acido cannabigerolico
application(s)
cannabis testing
application(s)
-
application(s)
cannabis testing
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.0 °F - closed cup
flash_point_c
12.8 °C - closed cup