C-144
Acido cannabidiolico
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
Descrizione generale
L′acido cannabidiolico (CBDA) è uno dei principali cannabinoidi presenti nelle piante della famiglia delle Cannabaceae, quali la canapa e la cannabis. Si trova prevalentemente nelle foglie della pianta dove, per decarbossilazione promossa dall′azione di luce o calore produce cannabidiolo (CBD). Dà notoriamente prova di attività ansiolitica, antinfiammatoria, anti-iperalgesica, antiemetica, neuroprotettiva e anticonvulsivante.
Applicazioni
- Determinazione di quattro cannabinoidi in una matrice di olio mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni a fase inversa (RP-HPLC) con rivelatore a serie di diodi (DAD)
- Analisi dell′olio di semi di canapa per l′identificazione e la stima di sette dei principali cannabinoidi mediante HPLC con rivelazione UV
- Separazione e determinazione di CBD e CBDA da campioni di olio di canapa mediante estrazione liquido-liquido e HPLC-DAD
- Analisi multipla di 11 cannabinoidi nella biomassa e negli estratti di varietà di cannabis differenti mediante HPLC-UV, seguendo le linee guida tripartite per la validazione delle procedure analitiche della Conferenza Internazionale per l′Armonizzazione (ICH)
- Sviluppo e validazione di un metodo HPLC-DAD per l′analisi simultanea di cinque tra i principali cannabinoidi neutri o acidi in campioni di cannabis e hashish
- Analisi mediante gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) di dieci tra i principali cannabinoidi da infiorescenze di canapa successivi alla loro derivatizzazione per sililazione ed esterificazione
Caratteristiche e vantaggi
- Caratterizzato in modo esauriente da strutture accreditate ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Accompagnato da un certificato di analisi (CoA) completo che riporta i dati sulla stabilità, l′omogeneità, l′accuratezza della concentrazione, le incertezze di misura e la tracciabilità
- Sottoposto a rigorose analisi mediante studi di stabilità in tempo reale per garantire accuratezza e determinare la vita di scaffale
- Preparato gravimetricamente utilizzando bilance di precisione qualificate per un′incertezza di misura minima
- Sigillato alla fiamma in fiale sotto atmosfera inerte di argon per una vita di scaffale di lungo termine
- Proposto in un formato pratico, esente DEA, per migliorare l′efficienza del laboratorio
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Protocolli
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.