If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 105,00 € |
Informazioni su questo articolo
105,00 €
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268)
General description
Il cannabidiolo (CBD) è uno dei cannabinoidi di rilievo presenti nelle piante della famiglia delle Cannabaceae noto per le sue proprietà non psicoattive. Si forma in presenza di luce o di una fonte di calore per decarbossilazione del suo precursore, l′acido cannabidiolico. Mostra diverse proprietà terapeutiche, come per esempio proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antibatteriche, neuroprotettive, ansiolitiche e anticonvulsivanti.
Application
- Determinazione di quattro cannabinoidi in una matrice di olio mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni a fase inversa (RP-HPLC) con rivelatore a serie di diodi (DAD)
- Sviluppo e validazione di una tecnica di cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS) per la misurazione di cannabidiolo, ∆9-tetraidrocannabinolo e i suoi metaboliti in campioni di sangue intero di topi cui è stata somministrata una dose elevata di cannabidiolo
- Determinazione simultanea di cannabidiolo e tetraidrocannabidiolo in differenti prodotti contenenti olio di canapa mediante RP-HPLC isocratica con rivelatore UV
- Analisi multipla di campioni di capelli per la determinazione di Δ9-tetraidrocannabinolo, cannabinolo e cannabidiolo per estrazione liquido-liquido (LLE) seguita da quantificazione mediante gascromatografia-spettrometria di massa
- Estrazione assistita da ultrasuoni di cannabidiolo da tre diversi prodotti topici commerciali seguita da determinazione mediante GC-MS
Features and Benefits
- Caratterizzato in modo esauriente da strutture accreditate ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Accompagnato da un certificato di analisi (CoA) completo che riporta i dati sulla stabilità, l′omogeneità, l′accuratezza della concentrazione, le incertezze di misura e la tracciabilità
- Sottoposto a rigorose analisi mediante studi di stabilità in tempo reale per garantire accuratezza e determinare la vita di scaffale
- Preparato gravimetricamente utilizzando bilance di precisione qualificate per un′incertezza di misura minima
- Sigillato alla fiamma in fiale sotto atmosfera inerte di argon per una vita di scaffale di lungo termine
- Proposto in un formato pratico, esente DEA, per migliorare l′efficienza del laboratorio
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis | description ~10 mg/mL in ethanol, analytical standard, for drug analysis | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| application(s) cannabis testing | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecules) |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format neat |
| form liquid | form - | form - | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade certified reference material | grade analytical standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiolo
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf