Documenti fondamentali
P-063
Supelco
Phenytoin solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
35,90 €
35,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
35,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
35,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Phenytoin is an antiepileptic drug used in the prevention and treatment of seizures. This analytical reference standard is suitable as starting material for the preparation of calibrators and controls in phenytoin testing by GC/MS or LC-MS/MS. Phenytoin is sold under the trade name Dilantin®.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dilantin is a registered trademark of Warner-Lambert Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Amitava Dasgupta et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 27(1), 1-4 (2013-01-18)
For many years, fluorescence polarization immunoassay (FPIA) on the TDx analyzer has been used for determination of free phenytoin concentration. Recently Abbott Laboratories decided to discontinue the TDx analyzer and related assays on this analyzer. Free phenytoin assay is also
Intravenous phenytoin: rate of administration is critical.
Alberta RN, 69(1), 18-19 (2013-05-30)
Resolution of self-injury with phenytoin in a man with autism and intellectual disability: the role of frontal lobe seizures and catatonia.
M Justin Coffey
The journal of ECT, 29(1), e12-e13 (2013-02-21)
Elisa Colombo et al.
PloS one, 8(1), e55329-e55329 (2013-02-06)
The persistent Na⁺ current (I(NaP)) is important for neuronal functions and can play a role in several pathologies, although it is small compared to the transient Na⁺ current (I(NaT)). Notably, I(NaP) is not a real persistent current because it undergoes
B Medhi et al.
Indian journal of physiology and pharmacology, 56(4), 382-387 (2013-06-21)
Esomeprazole is commonly prescribed proton pump inhibitor for gastritis and peptic ulcer disease. Most of the time in clinical practice, phenytoin and esomeprazole are prescribed for patients of generalized seizures with concomitant peptic ulcer. Hence there are chances of drug-drug