Documenti fondamentali
A-064
Supelco
Acetaminophen solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
101,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
An analytical reference standard suitable for use as starting material for calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to P450 studies and other pharmaceutical research. Acetaminophen, or Paracetamol, is a common over-the-counter COX inhibitor drug used for pain relief and fever reduction.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Garry G Graham et al.
Drug safety, 28(3), 227-240 (2005-03-01)
The excellent tolerability of therapeutic doses of paracetamol (acetaminophen) is a major factor in the very wide use of the drug. The major problem in the use of paracetamol is its hepatotoxicity after an overdose. Hepatotoxicity has also been reported
Garry G Graham et al.
Inflammopharmacology, 21(3), 201-232 (2013-05-31)
Paracetamol is used worldwide for its analgesic and antipyretic actions. It has a spectrum of action similar to that of NSAIDs and resembles particularly the COX-2 selective inhibitors. Paracetamol is, on average, a weaker analgesic than NSAIDs or COX-2 selective
Mitchell R McGill et al.
Pharmaceutical research, 30(9), 2174-2187 (2013-03-07)
Acetaminophen (APAP) is one of the most widely used drugs. Though safe at therapeutic doses, overdose causes mitochondrial dysfunction and centrilobular necrosis in the liver. The first studies of APAP metabolism and activation were published more than 40 years ago.
S M de Morais et al.
Gastroenterology, 102(2), 577-586 (1992-02-01)
Gilbert's syndrome occurs in 5%-7% of the human population and is caused by an inherited deficiency in the glucuronidation of endogenous bilirubin, resulting in its accumulation and jaundice. The authors of the present study have previously shown that rats with
Karel Allegaert et al.
Archives of disease in childhood, 98(6), 462-466 (2013-04-23)
There remains a need for alternative medical treatments for patent ductus arteriosus (PDA) closure in extreme preterm neonates because of therapeutic failure and adverse effects associated with non-selective cyclo-oxygenase inhibitors. Reports of an association between paracetamol exposure and PDA closure
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf