Documenti fondamentali
V-006
Supelco
Valproic acid solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC(CCC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALDH5A1(7915)
Descrizione generale
A Certified Spiking Solution® suitable for use in LC/MS or GC/MS applications in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, prescription monitoring or pharmaceutical research. Valproic acid, sold under trade names including Depakote®, Valparin, or Stavzor®, is an antiepileptic drug and mood stabilizer. The drug is prescribed for treatment of epilepsy, bipolar disorder, migraine headaches, and depression.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Depakote is a registered trademark of Sanofi S.A.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stavzor is a registered trademark of Noven Therapeutics, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Wolfgang Löscher
CNS drugs, 16(10), 669-694 (2002-09-25)
Since its first marketing as an antiepileptic drug (AED) 35 years ago in France, valproate has become established worldwide as one of the most widely used AEDs in the treatment of both generalised and partial seizures in adults and children.
Heath R Pardoe et al.
Neurology, 80(20), 1895-1900 (2013-04-26)
We hypothesized that total brain volume, white matter volume, and lobar cortical thickness would be different in epilepsy patients. We studied valproate relative to nonvalproate by using patients with epilepsy and healthy controls. Patients with focal intractable epilepsy from a
P C Ho et al.
The pharmacogenomics journal, 3(6), 335-342 (2003-11-05)
The present study investigated the effect of cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) genetic polymorphism on the biotransformation of valproic acid (VPA) to its hepatotoxic metabolite, 4-ene-VPA, and compared that to the formation of the inactive 4-OH-VPA and 5-OH-VPA. cDNA-expressed CYP2C9(*)2 and
Emily C Bell et al.
Human psychopharmacology, 20(6), 415-424 (2005-08-18)
Previous functional imaging studies have shown altered brain activity during cognitive task performance in bipolar patients. However, the fact that these patients are often on medication makes it unclear to what extent these changes reflect treatment effects. This study aims
Matthew D Sztajnkrycer
Journal of toxicology. Clinical toxicology, 40(6), 789-801 (2002-12-12)
Acute valproic acid intoxication is an increasing problem, accounting for more than 5000 calls to the American Association of Poison Control Centers in 2000. The purpose of this paper is to review the pharmacology and toxicology of valproic acid toxicity.